Platinum ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Platinium
00263.G1
00263.G5
00263.G1EA
115
EUR
00263.G1
00263.G5
Platinum ≥99.9% (metals basis), wire, hard, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platinum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈0.27g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt MW: 195.08 g/mol Kookpunt: 3827 Smeltpunt: 1769 Dichtheid: 21.447 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011179 CAS nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |