Platinum ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
00860.FF 00860.FI
00860.FFEA 1460 EUR
00860.FF 00860.FI
Platinum ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689