Platinum 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
10292.G5 10292.G9 10292.H4
10292.G5EA 177 EUR
10292.G5 10292.G9 10292.H4
Platinum 99,95 Metals basis, wire, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.01g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Dichtheid: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689