Platinum ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1472 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platinum ≥99.9% (metals basis), tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Dichtheid: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689