Platinum ≥99.9% (metals basis), foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
11506.FF 11506.FI
11506.FFEA 0 EUR
11506.FF 11506.FI
Platinum ≥99.9% (metals basis), foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Platinum
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Dichtheid: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689