Platinum ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
12075.03 12075.06 12075.77
12075.03EA 286 EUR
12075.03 12075.06 12075.77
Platinum ≥99.98% (metals basis), powder -200 mesh
Platinum
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1773 °C
Dichtheid: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II