Platinum, zwart
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12076.03 12076.06 12076.77
12076.03EA 233 EUR
12076.03 12076.06 12076.77
Platinum, zwart
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 10m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1773 °C
Dichtheid: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II