Platinum, black, HiSPEC® 1000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
12755.03EA 0 EUR
12755.03 12755.06 12755.14 12755.01
Platinum, black, HiSPEC® 1000
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. nominally 27m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Dichtheid: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689