Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
13153.BP 13153.BS 13153.BW
13153.BPEA 198 EUR
13153.BP 13153.BS 13153.BW
Platinum ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈37.9g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689