Platinum ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13374.KG 13374.KJ
13374.KGEA 1279 EUR
13374.KG 13374.KJ
Platinum ≥99.99% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platinum
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.61g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1769 °C
Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689