Platinum ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS <3 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36704.03 36704.06
36704.03EA 278 EUR
36704.03 36704.06
Platinum ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS <3 µm
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 3.5-7.9m2/g, Tap density 0.6-2.0g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Kookpunt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1773 °C
Dichtheid: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II