Platinum ≥99.99% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
43772.G1 43772.G5
43772.G1EA 96.7 EUR
43772.G1 43772.G5
Platinum ≥99.99% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Dichtheid: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689