Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11577.BU 11577.BY 11577.CC
11577.BUEA 327 EUR
11577.BU 11577.BY 11577.CC
Rhodium ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhodium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: ≈0.61g/m MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Kookpunt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1960 °C
Dichtheid: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353