Rhodium ≥99.9% (metals basis), sponge -20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
42866.03 42866.06 42866.09
42866.03EA 2370 EUR
42866.03 42866.06 42866.09
Rhodium ≥99.9% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III