Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
10668.03
10668.06
10668.01
10668.03EA
0
EUR
10668.03
10668.06
10668.01
Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Rhodium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formule:
Rh MW: 102.9 g/mol Smeltpunt: 1960 Dichtheid: 12.41 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011201 CAS nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,08353 |