Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
12072.02
12072.03
12072.06
12072.02EA
1231
EUR
12072.02
12072.03
12072.06
Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formule:
Rh Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011201 CAS nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |