Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10667.06 10667.14
10667.06EA 595 EUR
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formule: Ru
Kookpunt: 3900 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2310 °C
Dichtheid: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011207
CAS nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452