Soda lime, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, with indicator
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22666.293EA 71.4 EUR
22666.293 22666.362
Soda lime, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, with indicator
Soda lime
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
Deze natronkalk bevat een nieuw, efficiëntere verzadigingsindicator. Het verandert van wit naar paars wanneer het verzadigd wordt met CO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134094
CAS nummer: 8006-28-8
Merck Index: 13,08640
Order Now
Specification Test Results
Identification Passes test
Particle size (2 - 5 mm) Min. 78%
Absorption capacity (as CO2) Min. 19%
Loss on drying (105°C) 13 - 18 %