Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 69.9 EUR
32256.30 32256.A1 32256.A7
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Dichtheid: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9,III