Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 91-17-8
Molecular Formula: C10H18
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Mild
Melting Point:
Formule:
C₁₀H₁₈ Kookpunt: 189…191 °C Smeltpunt: < –45 °C Dichtheid: 0,88 Vlampunt: 57 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004130 CAS nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 14,2846 |