1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09
A18572.18
A18572.09EA
43
EUR
A18572.09
A18572.18
1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 931-17-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Kookpunt: 118…120 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 72…76 °C Dichtheid: 0.948 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003861 CAS nummer: 931-17-9 EINECS: 213-229-8 |