Soda lime indicator
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A19352.0E
A19352.36
A19352.0EEA
130
EUR
A19352.0E
A19352.36
Soda lime indicator
Soda lime
CAS No.: 8006-28-8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Bewaar temperatuur:
Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134094 CAS nummer: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Merck Index: 14,8569 |