Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 108 EUR
33550.A1 33550.A7
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6