Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 87 EUR
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), powder
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6