Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Linde 13X
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 130 EUR
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6