Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Linde 13X
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 232 EUR
208647-1KG 208647-5KG
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131613
CAS nummer: 63231-69-6
Order Now
Specification Test Results
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %