Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 263 EUR
334340-1KG 334340-5KG
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molecular sieve 13X (1.0 nm, 10 Å)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131613
CAS nummer: 63231-69-6
Order Now
Specification Test Results
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10