Paraffin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
294365HEA
255
EUR
294365H
29436EQ
Paraffin, highly liquid, GPR RECTAPUR®
Paraffin
Kookpunt:
300…450 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 195 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
8012-95-1 EINECS: 232-384-2 |
Specification Test Results
Density (20/20) | 0.818 - 0.875 |
Viscosity (40°C) | Max. 33.5 cSt |