Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Vaseline oil, Light liquid paraffin, Paraffin, liquid
L14480.AP L14480.AD
L14480.APEA 35.7 EUR
L14480.AP L14480.AD
Nujol (light oil) for IR spectrophotometry
Nujol (light oil)
CAS No.: 8012-95-1 Flash Point: 220°(428°F) Refractive Index: 1.4680 Melting Point: ca -20° Boiling Point: 300° Merck Reference: 14,7023 MDL No.: MFCD00131611
Kookpunt: >300 °C
Smeltpunt: ∼–20 °C
Dichtheid: 0.838
Vlampunt: 220 °C (428 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131611
CAS nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 14,7023