Paraffin, Liquid, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 66 EUR
24677.294 24677.363
Paraffin, Liquid, TECHNICAL
Paraffin
Dichtheid: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 215 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Order Now
Specification Test Results
Identification Passes test