Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1 87956.A7
87956.A1EA 129 EUR
87956.A1 87956.A7
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), pellets, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Dichtheid: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0