Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) ≥99%, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 128 EUR
88120.A1 88120.A7
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) ≥99%, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Dichtheid: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0