Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 85.9 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), powder
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Dichtheid: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0