Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
L05454.30EA 44 EUR
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Dichtheid: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0