Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
L05466.30EA
44.5
EUR
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Dichtheid:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03457537 CAS nummer: 70955-01-0 |