Petroleum spirit, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8243.1000EA 46.05 EUR
8243.1000 8243.9025 8243.9200 8243.5000
Petroleum spirit, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Petroleum spirit
Kookpunt: 100…140 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081849
CAS nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %