Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 219 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Molecular sieve A4 (0.4 nm, 4 Å)
Smeltpunt: 400 °C
Dichtheid: 2,0 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131613
CAS nummer: 70955-01-0
Order Now
Specification Test Results
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %