Petroleum spirit, 40…60 °C
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
9320.1
9320.2
ROTH9320.1EA
0
EUR
ROTH9320.1
ROTH9320.2
Petroleum spirit, 40…60 °C
Petroleum spirit
Kookpunt:
40…60 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0.65 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081849 CAS nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3 II |