Petroleum spirit, 80…110 °C, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23841.320EA 51.3 EUR
23841.320 23841.364
Petroleum spirit, 80…110 °C, TECHNICAL
Petroleum spirit
Kookpunt: 80-100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081849
CAS nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C