Petroleum spirit, 80…110 °C
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
3259.1 3259.2
ROTH3259.1EA 0 EUR
ROTH3259.1 ROTH3259.2
Petroleum spirit, 80…110 °C
Petroleum spirit
Kookpunt: 80…110 °C (1013 hPa)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081849
CAS nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II