Beeswax
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Wax, bees
5825.1 5825.2
ROTH5825.1EA 0 EUR
ROTH5825.1 ROTH5825.2
Beeswax
Beeswax
Smeltpunt: ∼64 °C
Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132754
CAS nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7