Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 64.2 EUR
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitril-D3 99 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formule: D₃CCN
Kookpunt: 80,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –46 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001881
CAS nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %