Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
351380100 351380500
ACRO351380100EA 51.2 EUR
ACRO351380100 ACRO351380500
Aceton-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –93 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044635
CAS nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %