Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
181160100 181160500
ACRO181160100EA 51.1 EUR
ACRO181160100 ACRO181160500
Aceton-D6 99.5 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Kookpunt: 55,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –93 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044635
CAS nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥97.5 %