Tolueen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
351500050 351500250
ACRO351500050EA 62.9 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Tolueen-D8 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Tolueen-D8
Formule: C₆D₅CD₃
Kookpunt: 110 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –84 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044638
CAS nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %