Pyridine-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridine-[²H₅]
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 117 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Pyridine-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Pyridine-D5
Formule: C₅D₅N
Kookpunt: 114,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –41 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044639
CAS nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %