Dichloromethane-[D₂]
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
AE55.1
AE55.2
ROTHAE55.1EA
142.5
EUR
ROTHAE55.1
ROTHAE55.2
Dichloromethane-[D₂]
Dichloromethane-[D₂]
Formule:
CD₂Cl₂ Kookpunt: 40 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –97 °C Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000882 CAS nummer: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN: 1593 ADR: 6.1,III |