N,N-Dimethylformamide-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11656.0009
1.11656.0001
1.11656.0009EA
850
EUR
1.11656.0009
1.11656.0001
N,N-Dimethylformamide-D7 (99.5% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamide-D7
Formule:
DCOON(CD₃)₂ Kookpunt: 152 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003286 CAS nummer: 4472-41-7 EINECS: 224-745-8 UN: 2265 ADR: 3, |