Trifluorazijnzuur-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoroacetic [2H]acid, TFA-D, Trifluoroacetic acid-[²H₁]
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 71.3 EUR
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Trifluorazijnzuur-D (99.5% D) for NMR spectroscopy
Trifluorazijnzuur-D
Formule: F₃CCOOD
Kookpunt: 75 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044563
CAS nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %