Benzeen-D6
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzene-[²H₆]
AE53.1 AE53.2
ROTHAE53.1EA 89.9 EUR
ROTHAE53.1 ROTHAE53.2
Benzeen-D6
Benzeen-D6
Formule: C₆D₆
MW: 84.07 g/mol
Kookpunt: 79
Smeltpunt: 6.7
Dichtheid: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003010
CAS nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3 II